CAS RN 3507-08-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Carboxivanilina, TRC
CAS: 3507-08-2 Fórmula molecular: C9H8O5 Peso molecular (g/mol): 196.16 Sinónimo: 5-Formyl-3-methoxysalicylic Acid,5-Formyl-o-vanillic Acid,5-Formyl-2-hydroxy-3-methoxybenzoic Acid,3-Carboxy-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde,5-Carboxy-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde Nombre IUPAC: 5-formil-2-hidroxi-3-ácido metaxibenzoico SMILES: COc1cc(C=O)cc(C(=O)O)c1O