CAS RN 34880-43-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Propoli-2-heptenal (grado técnico), TRC
CAS: 34880-43-8 Fórmula molecular: C10H18O Peso molecular (g/mol): 154.25 Sinónimo: 2-Propyl-2-hepten-1-al SMILES: CCCCCC(CCC)C=O