CAS RN 3468-11-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,3-Diiminoisoindolina, TRC
CAS: 3468-11-9 Fórmula molecular: C8H7N3 Peso molecular (g/mol): 145.17 SMILES: N=C1NC(=N)c2ccccc12