accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONOCH3HNNH2OH(E/Z)

CAS RN 345893-91-6

IUPAC Nombre: 3-{1-[(2-aminophenyl)amino]ethylidene}-1-hydroxy-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-2,6-dione
Sinónimos: 3-{1-[(2-aminophenyl)amino]ethylidene}-1-hydroxy-4-methylpyridine-2,6-dione
Peso molecular (g/mol): 273.29
Fórmula molecular: C14H15N3O3
InChi Key: IMUCOECFKIWBSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(NC1=CC=CC=C1N)=C1C(C)=CC(=O)N(O)C1=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados