accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOONHON

CAS RN 34562-97-5

IUPAC Nombre: 4-[(pyridin-3-yl)formamido]butanoic acid
Sinónimos: picamilon
Peso molecular (g/mol): 208.22
Fórmula molecular: C10H12N2O3
InChi Key: NAJVRARAUNYNDX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCCNC(=O)C1=CC=CN=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados