CAS RN 34455-22-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Promociones disponibles
N-[3-(dimetilamino)propil]-1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octanosulfonamida, Dr. Ehrenstorfer
N-[3-(dimetilamino)propil]-1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octanosulfonamida, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.