accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 344349-71-9

OOOH

CAS RN 344349-71-9

IUPAC Nombre: 2-[4-(phenoxymethyl)phenyl]acetic acid
Sinónimos: [4-(phenoxymethyl)phenyl]acetic acid
Peso molecular (g/mol): 242.27
Fórmula molecular: C15H14O3
InChi Key: QBURWARFRCEQQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados