accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3NOHNCH3

CAS RN 34289-60-6

IUPAC Nombre: hydrogen 4,6-dimethyl-1,2-dihydropyrimidin-2-one chloride
Sinónimos: hydrogen 4,6-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one chloride
Peso molecular (g/mol): 160.6
Fórmula molecular: C6H9ClN2O
InChi Key: IFXXETYYSLJRNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC1=CC(C)=NC(=O)N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados