CAS RN 34131-99-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6-isopropil-2-decahidronaftalenol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
6-Isopropil-2-decahidronaftalenol (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 34131-99-2 Fórmula molecular: C13 H24 O Peso molecular (g/mol): 196.33 Sinónimo: 2-Naphthol, decahydro-6-isopropyl- (8CI),Decahydro-6-(1-methylethyl)-2-naphthalenol,6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol Nombre IUPAC: 6-propano-2-il-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftalen-2-ol SMILES: CC(C)C1CCC2CC(O)CCC2C1