CAS RN 3393-77-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4,4'-Dimetoxidifeno Sulfuro, TRC
CAS: 3393-77-9 Fórmula molecular: C14H14O2S Peso molecular (g/mol): 246.32 SMILES: COc1ccc(Sc2ccc(OC)cc2)cc1