CAS RN 33889-68-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fangchinoline, TRC
CAS: 33889-68-8 Fórmula molecular: C37H40N2O6 Peso molecular (g/mol): 608.72 Sinónimo: (4aS,16aR)3,4,4a,5,16a,17,18,19-Octahydro-12,21,26-trimethoxy-4,17-dimethyl-16H-1,24:6,9-dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolin-22-ol,6,6',12-Trimethoxy-2,2'-dimethyl-berbaman-7-ol,Thalrugosine,(+)-Thalrugosine,[4aS-(4aR*,16aS*)]-3,4,4a,5,16a,17,18,19-Octahydro-12,21,26-trimethoxy-4,17-dimethyl-16H-1,24:6,9-dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolin-22-ol,Isofangchinoline,NSC 277171,Thaligine,d-Isofangchinoline SMILES: NCC1OC(C(N)CC1)OC2C(O)C(OC3C(O)C(NC)C(O)(C)CO3)C(N)CC2N