CAS RN 338801-69-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-[(2R,4R,5S)-5-[[(1,1-Dimetiletoxi)carbonil]amino]-4-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-1-oxo-6-fenil-2-(fenilmetil)hexil]-L-leucil-L-fenilalaninamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-[(2R,4R,5S)-5-[[(1,1-Dimetiletoxi)carbonil]amino]-4-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-1-oxo-6-fenil-2-(fenilmetil)hexil]-L-leucil-L-fenilalaninamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.