accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPSOCH3OSOPSOCH3OCH3

CAS RN 3383-96-8

IUPAC Nombre: O-4-[(4-{[dimethoxy(sulfanylidene)-λ⁵-phosphanyl]oxy}phenyl)sulfanyl]phenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
Sinónimos: abate diphos (pesticide) nephis caswell no. 845 nephis 1G temephos swebat american cyanamid CL-52160 procida abathion
Peso molecular (g/mol): 466.46
Fórmula molecular: C16H20O6P2S3
InChi Key: WWJZWCUNLNYYAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COP(=S)(OC)OC1=CC=C(SC2=CC=C(OP(=S)(OC)OC)C=C2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados