CAS RN 33691-73-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Hidroxitetrahidro-2H-piran-2-ona, TRC
CAS: 33691-73-5 Fórmula molecular: C5H8O3 Peso molecular (g/mol): 116.12 Nombre IUPAC: 5-hidroxioxiano-2-una SMILES: OC1CCC(=O)OC1