accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOO

CAS RN 332360-07-3

IUPAC Nombre: 4-methyl-2-oxopentanoate
Sinónimos: α-ketoisocaproate 2-oxoisocaproate
Peso molecular (g/mol): 129.14
Fórmula molecular: C6H9O3
InChi Key: BKAJNAXTPSGJCU-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC(C)CC(=O)C([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados