CAS RN 331741-94-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Muraglitazar, TRC
CAS: 331741-94-7 Fórmula molecular: C29 H28 N2 O7 Peso molecular (g/mol): 516.54 Nombre IUPAC: 2-[(4-metoxifenoxi)carbonil-[[4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etoxi]fenil]metil]amino]ácido acético SMILES: COc1ccc(OC(=O)N(CC(=O)O)Cc2ccc(OCCc3nc(oc3C)c4ccccc4)cc2)cc1