accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CH2NOHNOHOHO

CAS RN 3303-29-5

IUPAC Nombre: 2-(2-amino-4-methylpentanamido)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Sinónimos: leu-tyr
Peso molecular (g/mol): 294.35
Fórmula molecular: C15H22N2O4
InChi Key: LHSGPCFBGJHPCY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CC(N)C(=O)NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados