CAS RN 32988-39-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Nitro-D-tirosina, TRC
CAS: 32988-39-9 Fórmula molecular: C9H10N2O5 Peso molecular (g/mol): 226.19 Sinónimo: D-Tyrosine, 3-nitro- (9CI, ACI),3-Nitro-D-tyrosine (ACI),Tyrosine, 3-nitro-, D- (8CI),(2R)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid,(2R)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate,(R)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid Nombre IUPAC: (2R)-2-amino-3-(4-hidroxi-3-nitrofenil)ácido propanoico SMILES: N[C@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O