accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHNNOHO

CAS RN 32926-43-5

IUPAC Nombre: 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-[1-(triphenylmethyl)-1H-imidazol-4-yl]propanoic acid
Sinónimos: 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-[1-(triphenylmethyl)imidazol-4-yl]propanoic acid
Peso molecular (g/mol): 497.6
Fórmula molecular: C30H31N3O4
InChi Key: OYXZPXVCRAAKCM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados