CAS RN 326472-00-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5,10,15-Tris(4-nitrofenil)corrol, TRC
CAS: 326472-00-8 Fórmula molecular: C37H23N7O6 Peso molecular (g/mol): 661.62 Sinónimo: 1,2,3,7,8,12,13,17,18,19-Decadehydro-21,22-dihydro-5,10,15-tris(4-nitrophenyl)corrin Nombre IUPAC: (5Z,9Z,14Z)-5,10,15-tris(4-nitrofenilo)-22,24-dihidro-21H-corrin SMILES: [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)\C\2=C/3\N\C(=C(\c4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])/c5ccc([nH]5)c6ccc([nH]6)\C(=C/7\C=CC2=N7)\c8ccc(cc8)[N+](=O)[O-])\C=C3