CAS RN 32384-65-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,3,4,6-Tetrakis-O-trimetilsilil-D-gluconolactona, TRC
CAS: 32384-65-9 Fórmula molecular: C18H42O6Si4 Peso molecular (g/mol): 466.86 Sinónimo: (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tri[(trimethylsilyl)oxy]-6-[[(Trimethylsilyl)oxy]methyl]tetrahydro-2H-pyran-2-one Nombre IUPAC: (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimetilsililoxi)-6-(trimetilsililoximetil)oxano-2-una SMILES: C[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H]1O[Si](C)(C)C