CAS RN 3228-27-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Formaldehído-13C (20% en peso en agua), TRC
CAS: 3228-27-1 Fórmula molecular: 13C H2 O Peso molecular (g/mol): 31.02 Sinónimo: Formaldehyde-13C (6CI,7CI,8CI,9CI),Formaldehyde-13C,Methanal-13C,[13C]Formaldehyde Nombre IUPAC: (1^{13}C)metanona SMILES: [13CH2]=O