CAS RN 31999-88-9
IUPAC Nombre:
1-ethyl-1-hydroxy-1λ⁶-disulfen-1-one sodium
Sinónimos:
1-ethyl-1-hydroxy-1λ⁶-disulfen-1-one sodium
Peso molecular (g/mol):
149.18
Fórmula molecular:
C2H6NaO2S2
InChi Key:
KVMDVKDQQJYYKE-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[Na].CCS(O)(=O)=S
1
–
3
de
3
resultados
1
S-Etanotiosulfonato de sodio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
S-Etanotiosulfonato de sodio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
S-Etanotiosulfonato de sodio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.