CAS RN 3179-10-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Metoxi-4-(2-nitrovinil)benceno, TRC
CAS: 3179-10-0 Fórmula molecular: C9H9NO3 Peso molecular (g/mol): 179.17 Nombre IUPAC: 1-metoxi-4-(2-nitroetenil)benceno SMILES: COc1ccc(C=C[N+](=O)[O-])cc1