accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSOONONHO

CAS RN 309928-48-1

IUPAC Nombre: N-[3-(9H-carbazol-9-yl)-2-hydroxypropyl]-N-[(furan-2-yl)methyl]methanesulfonamide
Sinónimos: N-[3-(carbazol-9-yl)-2-hydroxypropyl]-N-(furan-2-ylmethyl)methanesulfonamide
Peso molecular (g/mol): 398.48
Fórmula molecular: C21H22N2O4S
InChi Key: OQAFDLPAPSSOHY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CS(=O)(=O)N(CC(O)CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)CC1=CC=CO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados