accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHHOO

CAS RN 306-23-0

IUPAC Nombre: 2-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Sinónimos: hydroxyphenyllactic acid hydroxyphenyllactate DL-p-hydroxyphenyllactate para-hydroxyphenyllactic acid p-hydroxyphenyl lactic acid DL-p-hydroxyphenyllactic acid HPLA a,4-dihydroxybenzenepropanoate (p-hydroxyphenyl)-lactic acid 4-hydroxyphenyllactic acid
Peso molecular (g/mol): 182.18
Fórmula molecular: C9H10O4
InChi Key: JVGVDSSUAVXRDY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados