accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFOH

CAS RN 30129-18-1

IUPAC Nombre: 4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-ol
Sinónimos: 4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 168.16
Fórmula molecular: C7H11F3O
InChi Key: VJUJYNJEPPWWHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1CCC(CC1)C(F)(F)F
Punto de ebullición 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados