CAS RN 2892306-56-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ hCAII Degrader 11
Potent human carbonic anhydrase II Degrader (PROTAC™)