CAS RN 28875-92-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
R-(+)-Carbidopa, TRC
CAS: 28875-92-5 Fórmula molecular: C10 H14 N2 O4 Peso molecular (g/mol): 226.23 Sinónimo: Benzenepropanoic acid, α-hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methyl-, (αR)-,Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, (R)-,Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, (αR)- (9CI),Hydrocinnamic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, D- (8CI),(αR)-α-Hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methylbenzenepropanoic acid,MK 485,(2R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic Acid,(R)-Carbidopa,ent-Carbidopa Nombre IUPAC: (2R)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazil-2-ácido metilpropanoico SMILES: C[C@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O