accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO

CAS RN 2876-78-0

IUPAC Nombre: methyl 2-(naphthalen-1-yl)acetate
Sinónimos: methyl 2-(naphthalen-1-yl)acetate
Peso molecular (g/mol): 200.24
Fórmula molecular: C13H12O2
InChi Key: YGGXZTQSGNFKPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados