CAS RN 28553-12-0
IUPAC Nombre:
1,2-bis(7-methyloctyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Sinónimos:
diisononyl phthalate DINP jayflex dinp jay-dinp palatinol N phthalisocizer dinp witamol 150 di-isononylphthalate vinylcizer 90 sansocizer dinp
Peso molecular (g/mol):
418.62
Fórmula molecular:
C26H42O4
InChi Key:
HBGGXOJOCNVPFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCC(C)C
1
–
1
de
1
resultados
1
Diisononilftalato, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST