CAS RN 2846-04-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,3-Distearil-2-oleoilo glicerol, TRC
CAS: 2846-04-0 Fórmula molecular: C57 H108 O6 Peso molecular (g/mol): 889.46 Sinónimo: 1,3-Di-O-stearoyl-2-O-oleoylglycerol,1,3-Distearo-2-olein,1,3-Distearoyl-2-olein,1,3-Distearoyl-2-oleoylglycerol,1,3-Distearyl-2-oleylglycerol,2-Oleo-1,3-distearin,2-Oleoyl-1,3-distearin,2-Oleoyl-1,3-distearoylglycerol,Chocoseed,Glyceryl 2-Oleoyl-1,3-distearate,SOS,Triglyceride StOSt,sn Nombre IUPAC: [3-octadecanoiloxi-2-[(E)-octadec-9-enoil]oxi-propilo] octadecanoato SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC