accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3OHCH3O(E)

CAS RN 2832-10-2

IUPAC Nombre: ethyl (4E)-4-acetyl-5-hydroxyhex-4-enoate
Sinónimos: ethyl (4E)-4-acetyl-5-hydroxyhex-4-enoate
Peso molecular (g/mol): 200.23
Fórmula molecular: C10H16O4
InChi Key: CVPCFJRJUCNUJG-VQHVLOKHSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC\C(=C(\C)O)C(C)=O
Punto de ebullición 
  • (2)
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados