accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH3COSCl

CAS RN 28249-77-6

IUPAC Nombre: N,N-diethyl{[(4-chlorophenyl)methyl]sulfanyl}formamide
Sinónimos: saturno epa pesticide chemical code 108401 bolero thiobencarbe C12H16ClNOS benthiocarb saturn siacarb saturn (herbicide) thiobencarb
Peso molecular (g/mol): 257.78
Fórmula molecular: C12H16ClNOS
InChi Key: QHTQREMOGMZHJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC)C(=O)SCC1=CC=C(Cl)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados