CAS RN 2821804-11-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-alkylC5-azide
VHL ligand with alkylC5 linker and terminal azide for onward chemistry