accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOOHOOOONH2

CAS RN 2791-84-6

IUPAC Nombre: 1,5-dibenzyl 2-aminopentanedioate; 4-methylbenzene-1-sulfonic acid
Sinónimos: 1,5-dibenzyl 2-aminopentanedioate; para-toluene sulfonate
Peso molecular (g/mol): 499.58
Fórmula molecular: C26H29NO7S
InChi Key: HVZUAIVKRYGQRM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.NC(CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)