CAS RN 27857-14-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(25R)-5Beta-Cholestane-3Alpha,7Alpha,12Alpha,26-tetrol, TRC
CAS: 27857-14-3 Fórmula molecular: C27H48O4 Peso molecular (g/mol): 436.68 Sinónimo: (3alpha,5beta,7alpha,12alpha,25R)-Cholestane-3,7,12,26-tetrol Nombre IUPAC: (3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-17-[(2R,6R)-7-hidroxi-6-metilheptano-2-il]-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopentento[a]fentranteno-3,7,12-triol SMILES: C[C@@H](CO)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C