CAS RN 2767427-87-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ STING Degrader N-Me-SP23
Negative control for STING Degrader SP23 (Cat. No. 8053)