CAS RN 27665-39-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 1,4-Butanodisulfónico (contiene ~40% agua), TRC
CAS: 27665-39-0 Fórmula molecular: C4H10O6S2 Peso molecular (g/mol): 218.25 Sinónimo: 1,4-Disulfobutane Nombre IUPAC: Butano-1,4-ácido disulfónico SMILES: OS(=O)(=O)CCCCS(=O)(=O)O