CAS RN 2740620-18-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ BDY FL Thalidomide
High affinity fluorescent probe for TR-FRET cereblon binding assay