accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOH

CAS RN 27252-75-1

IUPAC Nombre: 2-(octyloxy)ethan-1-ol
Sinónimos: capryleth-4
Peso molecular (g/mol): 174.28
Fórmula molecular: C10H22O2
InChi Key: ZQCIMPBZCZUDJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCOCCO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados