accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OO(R)O(S)OH3COO(R)O(R)OCH3O(R)OOCH3CH3(S)OOCH3CH3(R)OOCH3H3C(S)OOH3CH3C(R)OOCH3H3C

CAS RN 27216-37-1

IUPAC Nombre: [(2R,3R,4S,5S)-5-[(acetyloxy)methyl]-5-{[(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(acetyloxy)methyl]-3,4,5-tris[(2-methylpropanoyl)oxy]oxan-2-yl]oxy}-3,4-bis[(2-methylpropanoyl)oxy]oxolan-2-yl]methyl 2-methylpropanoate
Sinónimos: sucrose acetate isobutyrate
Peso molecular (g/mol): 846.92
Fórmula molecular: C40H62O19
InChi Key: UVGUPMLLGBCFEJ-SWTLDUCYSA-N
SMILES: CC(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@@](COC(C)=O)(O[C@H]2O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@H](OC(=O)C(C)C)[C@H]2OC(=O)C(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)C
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados