accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONONCS

CAS RN 2719-30-4

IUPAC Nombre: 1-isothiocyanato-2-nitrobenzene
Sinónimos: 1-isothiocyanato-2-nitrobenzene
Peso molecular (g/mol): 180.18
Fórmula molecular: C7H4N2O2S
InChi Key: CBWJHIXSVFDERH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1N=C=S

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados