CAS RN 2688842-08-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ UNC 6852
Polycomb repressive complex 2 (PRC2) Degrader PROTAC™