CAS RN 268568-11-2
IUPAC Nombre:
ethyl 2-amino-5-iodobenzoate
Sinónimos:
ethyl 2-amino-5-iodobenzoate
Peso molecular (g/mol):
291.09
Fórmula molecular:
C9H10INO2
InChi Key:
FPCLHSGOJPEKKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=C(N)C=CC(I)=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Amino-5-yodobenzoato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 268568-11-2 Fórmula molecular: C9H10INO2 Peso molecular (g/mol): 291.09 Número MDL: MFCD04038940 Clave InChI: FPCLHSGOJPEKKE-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: ethyl2-amino-5-iodobenzoate,2-amino-5-iodobenzoic acid ethyl ester,2-amino-5-iodo-benzoic acid ethyl ester,acmc-1cksm,ethyl 2-amino-5-iodo-benzoate,ethyl 5-iodoanthranilate PubChem CID: 12012179 Nombre IUPAC: 2-amino-5-yodobenzoato de etilo SMILES: CCOC(=O)C1=C(N)C=CC(I)=C1