CAS RN 264233-05-8
IUPAC Nombre:
methyl 5-({[(tert-butylcarbamothioyl)amino]imino}methyl)-1-(2,4-difluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Sinónimos:
methyl 5-({[(tert-butylcarbamothioyl)amino]imino}methyl)-1-(2,4-difluorophenyl)pyrazole-4-carboxylate
Peso molecular (g/mol):
395.43
Fórmula molecular:
C17H19F2N5O2S
InChi Key:
CYNLZIBKERMMOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=C(C=NNC(=S)NC(C)(C)C)N(N=C1)C1=C(F)C=C(F)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ CID 2745687
CAS: 264233-05-8 Fórmula molecular: C17H19F2N5O2S