accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NHOFFFFFF

CAS RN 26107-82-4

IUPAC Nombre: 3,5-bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
Sinónimos: 3,5-bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
Peso molecular (g/mol): 272.15
Fórmula molecular: C9H6F6N2O
InChi Key: GBBRFBSFWKFTMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NNC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados