CAS RN 259731-40-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-Desmetil Sibutramina Clorhidrato, TRC
CAS: 259731-40-3 Fórmula molecular: C16H24ClN. HCl Peso molecular (g/mol): 302.28 Sinónimo: (alphaR)-1-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-alpha-(2-methylpropyl)-cyclobutanemethanamine Hydrochloride,(R)-Desmethylsibutramine Hydrochloride Nombre IUPAC: (1R)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N,3-dimetilbutan-1-amina; Cloruro SMILES: Cl.CN[C@H](CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2