accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 253668-46-1

H3COFOH

CAS RN 253668-46-1

IUPAC Nombre: (2-fluoro-6-methoxyphenyl)methanol
Sinónimos: (2-fluoro-6-methoxyphenyl)methanol
Peso molecular (g/mol): 156.16
Fórmula molecular: C8H9FO2
InChi Key: ATWUFIBZMGBKHR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(CO)C(F)=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados