CAS RN 2457-02-5
IUPAC Nombre:
strontium(2+) bis(2-ethylhexanoate)
Sinónimos:
strontium(2+) bis(2-ethylhexanoate)
Peso molecular (g/mol):
374.03
Fórmula molecular:
C16H30O4Sr
InChi Key:
DLWBHRIWCMOQKI-UHFFFAOYNA-L
SMILES:
[Sr++].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Etilhexanoato de estroncio, 40 % en ácido 2-etilhexanoico (8-12 % de Sr), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2457-02-5 Número MDL: MFCD00070438